Få mere at vide
2-methyl-2H-indazol-3-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10692695 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10607893 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10687303 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692695 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44404DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 34252-54-5
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD00839530
InChI nøgle SMWLSZQHLMZHHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2h-indazole-3-carbaldehyde, 2-methyl-3-formylindazole, 2h-indazole-3-carboxaldehyde,2-methyl
PubChem CID 818117
IUPAC navn 2-methylindazol-3-carbaldehyd
SMIL CN1N=C2C=CC=CC2=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 160.18
Procent renhed 97%