missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-2H-1,2-benzothiazin-4(3H)-one 1,1-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide |
| CAS | 5510-10-1 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, 2-Methyl-2H-1,2-benzothiazin-4(3H)-one 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3S/c1-10-6-8(11)7-4-2-3-5-9(7)14(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | CN1CC(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,1-dioxo-3H-1λ^{6},2-benzothiazin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.24 |
| Formel vægt | 211.0303 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?