Få mere at vide
2-Methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]propanenitrile-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]propanenitrile-d6 |
| CAS | 107090-98-2 |
| Molekylær formel | C7H9D6NOSi |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NOSi/c1-7(2,6-8)9-10(3,4)5/h1-5H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(O[Si](C)(C)C)(C#N)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)-2-trimethylsilyloxypropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.32 |