Få mere at vide
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfat, 98 %
Artikelnummer. 10306870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306870 5 g Glasflaske 5g
10183270 100 g Plastflaske 100g
10511761 500 g Plastflaske 500g
10076003 2.5 kg Plastikflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10306870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 867-44-7 | C2H6N2S1·/2H2SO4 | 139,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 867-44-7
MDL nummer MFCD00013055
InChI nøgle BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
PubChem CID 13347
IUPAC navn methylcarbamimidothioat; Svovlsyre
SMIL CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 240,0 °C til 241,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H14N4O4S3
Lineær formel [CH3SC(=NH)NH2]2·1/2H2SO4
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 278.36
Formel vægt 139.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller