missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-2-thiopropylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-thiopropylamine Hydrochloride |
| CAS | 32047-53-3 |
| Molekylær formel | C4H12ClNS |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Amino-2-methyl-2-propanethiol Hydrochloride, 2-Mercapto-2-methyl-1-propylamine Hydrochloride, 2-Methyl-3-aminopropane-2-thiol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NS.ClH/c1-4(2,6)3-5;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(S)CN |
| IUPAC navn | 1-amino-2-methylpropane-2-thiol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.66 |
| Formel vægt | 141.0379 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?