Få mere at vide
2-Methyl-2-thiazolin, 97%
Artikelnummer. 11384554
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384554 25 g 25g
11394554 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384554 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01329.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 2346-00-1 | C4H7NS | 101,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2346-00-1
Molekylær formel C4H7NS
Molekylvægt (g/mol) 101.17
MDL nummer MFCD00005314
InChI nøgle JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-thiazoline, 2-methylthiazoline, thiazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-4,5-dihydrothiazole, 4,5-dihydro-2-methylthiazole, methyl-2-thiazoline, 2-thiazoline, 2-methyl, unii-8z6ua8v7wn, methyl-2 delta-2 thiazoline, methyl-2 delta-2 thiazoline french
PubChem CID 16867
IUPAC navn 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol
SMIL CC1=NCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-thiazoline
Smeltepunkt -101 °C
Kogepunkt 144 °C til 145 °C
Flammepunkt 37 °C (98 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 104274
Formel vægt 101.17
Procent renhed 97%