missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol |
| CAS | 55968-10-0 |
| Molekylær formel | C7H17NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | NSC 37251, 2-Methyl-2-(propylamino)propan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO/c1-4-5-8-7(2,3)6-9/h8-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCNC(C)(C)CO |
| IUPAC navn | 2-methyl-2-(propylamino)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.22 |
| Formel vægt | 131.131 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?