Få mere at vide
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 132.115 |