Få mere at vide
(±)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, 97%
Artikelnummer. 11447066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447066 1 g 1g
11457066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25385.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 146374-27-8 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
(± )-2-Methyl-2-propansulfinamid anvendes i syntesen af 4-sulfonyliminopiperidin og dets reaktion med benzyl Grignard for at danne en vigtig farmaceutisk byggesten, 4-benzyl-4-aminopiperidne. Det bruges også til at fremstille spiro-tosylaziridiner via methylenindsættelse i den afledte sulfonylimin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(± )-2-Methyl-2-propansulfinamid anvendes i syntesen af 4-sulfonyliminopiperidin og dets reaktion med benzyl Grignard for at danne en vigtig farmaceutisk byggesten, 4-benzyl-4-aminopiperidne. Det bruges også til at fremstille spiro-tosylaziridiner via methylenindsættelse i den afledte sulfonylimin.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146374-27-8
Molekylær formel C4H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 121.20
MDL nummer MFCD01863616,MFCD05861480
InChI nøgle CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methyl-2-propanesulfinamide, tert-butanesulfinamide, t-butylsulfinamide, tert-butylsulfinamide, 1,1-dimethylethylsulfinamide, 2-propanesulfinamide, 2-methyl, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid amide, tert-butylsulphinamide, unii-i85yc2za8o, i85yc2za8o
PubChem CID 3382465
IUPAC navn 2-methylpropan-2-sulfinamid
SMIL CC(C)(C)S(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 121.2
Procent renhed 97%