Få mere at vide
2-Methyl-2-propan-d9-thiol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butanethiol-D9 |
| CAS | 99224-24-5 |
| Molekylær formel | C4 D9 H S |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-Propane-1,1,1,3,3,3-d6-thiol, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 2-(Methyl-d3)-2-propane-1,1,1,3,3,3-d6-thiol, 1,1-Dimethylethanethiol-d9, tert-Butanethiol-d9, tert-Butyl-d9 mercaptan, tert-Butylthiol-d9, tert-Butanethiol-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.2427 |
| Formel vægt | 99,1068 g/mol |
| Vis mere |