Få mere at vide
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesiumchlorid, 0,5M opløsning i diethylether, AcroSeal™
Artikelnummer. 11955991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955991 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
11965991 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438751000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 35293-35-7 | C10H13ClMg | 192,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35293-35-7 , 60-29-7
Molekylær formel C10H13ClMg
Molekylvægt (g/mol) 192.97
MDL nummer MFCD00075586
InChI nøgle BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
Synonym neophylmagnesium chloride, chloro 2-methyl-2-phenylpropyl magnesium, magnesium, chloro 2-methyl-2-phenylpropyl, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution, neophyl magnesium chloride, bxkyfonhssflkr-uhfffaoysa-m, 2-methyl-2-phenylpropyl magnesium chloride, 2-methyl-2-phenyl-propanyl magnesium chloride, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution, 0.5 m in diethyl ether
PubChem CID 118802
IUPAC navn magnesium;2-methanidylpropan-2-ylbenzen;chlorid
SMIL CC(C)(C[Mg]Cl)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride
CAS min % 10.16, 84.77
CAS Max % 15.23, 89.84
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7600g/mL
Flammepunkt −28 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel C6H5C(CH3)2CH2MgCl
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.76
Formel vægt 192.97
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 0.5M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.