Få mere at vide
2-Methyl-2-pentenoinsyre, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-pentenoic acid |
| Tæthed | 0.978 |
| Kogepunkt | 120 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 107 °C (225 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Formel vægt | 114.15 |
| Procent renhed | 99% |