Få mere at vide
2-Methyl-2-pentenoic acid, 99%
Artikelnummer. 11467917
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467917 10 g 10g
11477917 50 g 50g
11487917 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16587.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3142-72-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3142-72-1
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00002655
InChI nøgle JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Synonym 2-methyl-2-pentenoic acid, trans-2-methyl-2-pentenoic acid, e-2-methylpent-2-enoic acid, e-2-methyl-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, 2-methyl, 2-pentenoic acid, 2-methyl-, e, e-2-methylpent-2-en-1-oic acid, s-2-methylpentenoic acid, 2e-2-methylpent-2-enoic acid, 2-methylpent-2-en-1-oic acid
PubChem CID 5365909
IUPAC navn (E)-2-methylpent-2-ensyre
SMIL CCC=C(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-pentenoic acid
Tæthed 0.978
Kogepunkt 120°C (20 mmHg)
Flammepunkt 107°C (225°F)
Lugt Characteristic
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 114.15
Procent renhed 99%