Få mere at vide
2-Methyl-2-oxazolin, 99%
Beskrivelse
2-Methyl-2-oxazolin anvendes til kationisk polymerisation af en række lineære 2-alkyl-2-oxazoliner under mikrobølgebestråling. Det undergår polymerisation med 2-butyl-2-oxazolin til dannelse af poly(2-oxazolin) blokcopolymer. Det gennemgår kationisk ringåbningspolymerisation med 2-(dec-9-enyl)-2-oxazolin for at give copoly(2-oxazolin)er. Det reagerer med N'-phenyl-benzohydrazonoylchlorid for at få 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-iumchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methyl-2-oxazolin bruges til kationisk polymerisation af en række lineære 2-alkyl-2-oxazoliner under mikrobølgebestråling. Det undergår polymerisation med 2-butyl-2-oxazolin til dannelse af poly(2-oxazolin) blokcopolymer. Det gennemgår kationisk ringåbningspolymerisation med 2-(dec-9-enyl)-2-oxazolin for at give copoly(2-oxazolin)er. Det reagerer med N′ -phenyl-benzohydrazonoylchlorid til opnåelse af 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-iumchlorid.
Opløselighed Opløseligt i vand (7051 mg
/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-oxazoline |
| Tæthed | 1.01 |
| Kogepunkt | 109 °C til 111 °C |
| Flammepunkt | 20 °C (68 °F) |
| Brydningsindeks | 1.434 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 104227 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (7051 mg/L ved 25 °C). |
| Formel vægt | 85.11 |
| Show More |