Få mere at vide
2-Methyl-2-oxazolin, 99%
Artikelnummer. 11460468
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460468 25 g 25g
11470468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24612.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1120-64-5 | C4H7NO | 85,11 g/mol
2-Methyl-2-oxazolin anvendes til kationisk polymerisation af en række lineære 2-alkyl-2-oxazoliner under mikrobølgebestråling. Det undergår polymerisation med 2-butyl-2-oxazolin til dannelse af poly(2-oxazolin) blokcopolymer. Det gennemgår kationisk ringåbningspolymerisation med 2-(dec-9-enyl)-2-oxazolin for at give copoly(2-oxazolin)er. Det reagerer med N'-phenyl-benzohydrazonoylchlorid for at få 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-iumchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-2-oxazolin bruges til kationisk polymerisation af en række lineære 2-alkyl-2-oxazoliner under mikrobølgebestråling. Det undergår polymerisation med 2-butyl-2-oxazolin til dannelse af poly(2-oxazolin) blokcopolymer. Det gennemgår kationisk ringåbningspolymerisation med 2-(dec-9-enyl)-2-oxazolin for at give copoly(2-oxazolin)er. Det reagerer med N′ -phenyl-benzohydrazonoylchlorid til opnåelse af 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-iumchlorid.
Opløselighed Opløseligt i vand (7051 mg
/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-64-5
Molekylær formel C4H7NO
Molekylvægt (g/mol) 85.11
MDL nummer MFCD00005298
InChI nøgle GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-oxazoline, 2-methyloxazoline, 2-methyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-2-oxazolin, 2-methyl-1,3-oxazoline, 2-oxazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1,3-oxazole, poly 2-methyl-2-oxazoline, methyl oxazoline
PubChem CID 70713
ChEBI CHEBI:53614
IUPAC navn 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol
SMIL CC1=NCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-oxazoline
Tæthed 1.01
Kogepunkt 109°C to 111°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Brydningsindeks 1.434
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 104227
Opløselighedsinformation Soluble in water (7051mg/L at 25°C).
Formel vægt 85.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-oxazoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-oxazoline