Få mere at vide
2-Methyl-2-(nitroamino)-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-(nitroamino)-1-propanol |
| CAS | 1239666-60-4 |
| Molekylær formel | C4H10N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O3/c1-4(2,3-7)5-6(8)9/h5,7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(CO)N[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.13 |