missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-2-(nitroamino)-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-(nitroamino)-1-propanol |
| CAS | 1239666-60-4 |
| Molekylær formel | C4H10N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O3/c1-4(2,3-7)5-6(8)9/h5,7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(CO)N[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?