Få mere at vide
2-Methyl-2-nitro-1,3-propandiol, 97%
Artikelnummer. 11440668
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440668 25 g 25g
11430668 5 g 5g
11450668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25196.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-49-6 | C4H9NO4 | 135,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-49-6
Molekylær formel C4H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 135.12
MDL nummer MFCD00024812
InChI nøgle LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy
PubChem CID 6480
IUPAC navn 2-methyl-2-nitropropan-1,3-diol
SMIL CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol
Smeltepunkt 148 °C til 151 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 135.12
Procent renhed 97%