Få mere at vide
2-Methyl-2-nitro-1,3-propandiol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol |
| Smeltepunkt | 148 °C til 151 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 135.12 |
| Procent renhed | 97% |