Få mere at vide
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol (~85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol |
| CAS | 27646-80-6 |
| Molekylær formel | C5H13NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-(methylamino)-1-propanol, 2-Methyl-2-methylaminopropan-1-ol, 2-Methylamino-2-methyl-1-propanol, N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-methylamine, NSC 147612 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(2,4-7)6-3/h6-7H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CNC(C)(C)CO |
| IUPAC navn | 2-methyl-2-(methylamino)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.16 |
| Formel vægt | 103.0997 |