Få mere at vide
2-Methyl-2-cyclopentenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-cyclopentenone |
| CAS | 1120-73-6 |
| Molekylær formel | C6H8O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-cyclopentene-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3 |
| SMIL | CC1=CCCC1=O |
| IUPAC navn | 2-methylcyclopent-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.13 |
| Formel vægt | 96.0575 |