Få mere at vide
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one, 97%
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9790g/mL |
| Kogepunkt | 158.0°C to 161.0°C |
| Flammepunkt | 48°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur