Få mere at vide
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one, 97%
Artikelnummer. 10056253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10056253 1 g Glasflaske 1g
10462821 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10056253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270360010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1120-73-6 | C6H8O | 96.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-73-6
Molekylær formel C6H8O
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD00012275
InChI nøgle ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclopent-2-enone, 2-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2-methyl, 2-methyl-2-cyclopentenone, cyclopentenone, 2-methyl, cyclopentenone, methyl, methyl-cyclopentenone, acmc-20af73, 2-cyclopenten-1-one, methyl, 2-cyclopenten-1-one,2-methyl
PubChem CID 14266
IUPAC navn 2-methylcyclopent-2-en-1-on
SMIL CC1=CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.9790g/mL
Kogepunkt 158.0°C to 161.0°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C5H5(0)
Brydningsindeks 1.4780 to 1.4800
Mængde 1 g
Beilstein 07, 52
Specifik vægtfylde 0.979
Formel vægt 96.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.