Få mere at vide
2-Methyl-2-buten, teknisk kvalitet 90%, TRC
Artikelnummer. 30476664
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30476664 10 g
1 options
Artikelnummer. 30476664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29497510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-methyl-2-butene
CAS 513-35-9
Molekylær formel C5H10
Mængde 10 g
Synonym 2-Butene, 2-methyl-, 2-Methyl-2-butene, 1,1,2-Trimethylethylene, 2-Methyl-2-butylene, 3-Methyl-2-butene, Amylene, NSC 74118, Trimethylethene, Trimethylethylene, β-Isoamylene
InChI formel InChI=1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
SMIL CC=C(C)C
IUPAC navn 2-methylbut-2-en
Molekylvægt (g/mol) 70.13
Formel vægt 70.0783