Få mere at vide
2-methyl-2-buten, tech. 90 %, resten hovedsageligt 2-methyl-1-buten
Artikelnummer. 11338297
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338297 100 g 100g
11348297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031853.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70,14 g/mol
2-Methyl-2-buten anvendes til fremstilling af 3-brom-2,3-dimethyl-1,1-dicyan-butan i nærvær af 2,2'-azobis-(2,4-dimethyl-4-methoxyvaleronitril) som en katalysator. Det bruges som en forløber for peroxyacetylnitrat til kalibreringsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-35-9
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.14
MDL nummer MFCD00009276
InChI nøgle BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
IUPAC navn 2-methylbut-2-en
SMIL CC=C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-butene
Smeltepunkt -134°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.662 g/mL
Kogepunkt 36°C to 40°C
Flammepunkt -45°C (-49°F)
Lugt Mild
Assay Procent Noter Resten hovedsageligt 2-methyl-1-buten
Brydningsindeks 1.387
Mængde 100 g
FN nummer UN2460
Merck Index 14,607
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,benzene,ligroin,ethylene oxide and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 70.13
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske