Få mere at vide
2-Methyl-2-butene, 99+%
Artikelnummer. p-160658 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10646902 25 mL Glasflaske 25ml
10337150 250 mL Glasflaske 250ml
2 options
Artikelnummer. 10646902
Brand: Thermo Scientific Acros 126490250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2-Methyl-2-butene, 99+%, C5H10, CAS Number-513-35-9, 1,1,2-trimethylethylene, 2-butene, 2-methyl, 2-methyl-2-butene, 2-methylbutene-2, 3-methyl-2-butene, amylene, beta-isoamylene, ethylene, trimethyl, n-amylene, trimethylethylene, 250mL, 99% min. (GC), 01, 211, 35.0 deg.C to 38.0 deg.C, 100.0, 99.0 | CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-35-9
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.14
MDL nummer MFCD00009276
InChI nøgle BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
IUPAC navn 2-methylbut-2-en
SMIL CC=C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-butene
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -134.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.6600g/mL
Kogepunkt 35.0°C to 38.0°C
Flammepunkt −45°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=C(CH3)2
Brydningsindeks 1.3860 to 1.3880
Mængde 25 mL
Beilstein 01, 211
Merck Index 15, 601
Specifik vægtfylde 0.66
Formel vægt 70.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-butene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.