Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-butene |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -134,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.6600g/mL |
| Kogepunkt | 35,0 °C til 38,0 °C |
| Flammepunkt | −45 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methyl-2-butene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-butene