Få mere at vide
2-Methyl-2-buten, 90 %, balance 2-Methyl-1-buten
Artikelnummer. 10196673 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10196673 250 mL Glasflaske 250ml
10453385 1 L Glasflaske 1 L
11378621 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10196673 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414092500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-35-9
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.14
MDL nummer MFCD00009276
InChI nøgle BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
IUPAC navn 2-methylbut-2-en
SMIL CC=C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-butene
Smeltepunkt -134,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.6600g/mL
Kogepunkt 35,0 °C til 38,0 °C
Flammepunkt −45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde Balancer hovedsageligt 2-methyl-1-buten (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=C(CH3)2
Brydningsindeks 1,3860 til 1,3880
Mængde 250 mL
Beilstein 01,211
Merck Index 15,601
Specifik vægtfylde 0.66
Formel vægt 70.13
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske