Få mere at vide
2-Methyl-2-buten, 2M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051164 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10051164 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426391000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 DKK
    547.77 DKK / 100ml
    Spare 17.23 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-butene
Navn note 2M-løsning i THF
CAS 513-35-9, 109-99-9
CAS min % 16.8, 82.36
CAS Max % 17.64, 83.2
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8350g/mL
Flammepunkt −46 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C5H10
Lineær formel CH3CH=C(CH3)2
MDL nummer MFCD00009276
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 601
Specifik vægtfylde 0.835
Synonym 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
InChI nøgle BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC=C(C)C
IUPAC navn 2-methylbut-2-en
Molekylvægt (g/mol) 70.14
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
Formel vægt 70.13
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.