Få mere at vide
2-Methyl-2-butanol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316739
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316739 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316739 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15084410AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Amyl Alcohol
CAS 75-85-4
Analyt- eller komponentnavne tert-Amyl Alcohol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H12 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
SMIL CCC(C)(C)O
IUPAC navn 2-methylbutan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 88.0888 g/mol