missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-2-(benzylthio)propylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-(benzylthio)propylamine |
| CAS | 59681-09-3 |
| Molekylær formel | C11H17NS |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Benzylmercapto-2-methylpropylamine, 2-Benzylthio-2-methylpropylamine, 2-Methyl-2-[(phenylmethyl)thio]-1-propanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NS/c1-11(2,9-12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(CN)SCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-benzylsulfanyl-2-methylpropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.32 |
| Formel vægt | 195.1082 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?