Få mere at vide
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morfolin, 97%
Artikelnummer. 11494650
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494650 250 mg 250mg
11404660 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494650 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50732.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 902836-81-1 | C12H17NO | 191,274 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 902836-81-1
Molekylær formel C12H17NO
Molekylvægt (g/mol) 191.274
MDL nummer MFCD08060961
InChI nøgle NQYMBSUCKZVKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-p-tolyl morpholine, 2-methyl-2-4-methylphenyl morpholine, 2-methyl-2-p-tolylmorpholine, 2-methyl-2-p-tolyl-morpholine, 2-4-methylphenyl-2-methylmorpholine, morpholine, 2-methyl-2-4-methylphenyl
PubChem CID 24208807
IUPAC navn 2-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2(CNCCO2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Smeltepunkt 49 °C til 51 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 191.28
Procent renhed 97%