Få mere at vide
2-Methyl-2-(1-methylbutyl)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-2-(1-methylbutyl)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 92155-94-7 |
| Molekylær formel | C8 H17 N O5 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Methyl(1-methylbutyl)-malonic Acid Diethyl Ester, NSC 128194 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5?,6?,7-,8?/m0/s1 |
| SMIL | OCCN1CC(O)C(O)[C@@H](O)C1CO |
| IUPAC navn | (3S)-1-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.224 |
| Formel vægt | 207.111 |