missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-1H-quinolin-4-one, TRC

Artikelnummer. 30008859
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008859 250 mg
30008692 100 mg
30006170 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM396080250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5660-24-2
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Synonym 2-Methyl-4(1H)-quinolinone, 2-Methyl-1,4-dihydro-4-oxoquinoline, 2-Methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one, 2-Methyl-1H-quinolin-4-one, 2-Methyl-4(1H)-quinolone, 2-Methyl-4-quinolinone, 4(1H)-Quinaldone
IUPAC navn 2-methyl-1H-quinolin-4-one
SMIL CC1=CC(=O)c2ccccc2N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1H-quinolin-4-one
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Formel vægt 159.0684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.