Få mere at vide
2-Methyl-1H-quinolin-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1H-quinolin-4-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 159.0684 |