Få mere at vide
2-Methyl-1H-indol-5-amine, 97%
Artikelnummer. 10597893
Skift visning
:
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer.
10597893 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Artikelnummer. 10597893 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC34875DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1H-indol-5-amine
CAS 7570-49-2
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C9H10N2
MDL nummer MFCD02093426
Mængde 1 g
Synonym 5-amino-2-methylindole, 2-methyl-5-aminoindole, 2-methylindole-5-ylamine, pubchem7273, acmc-209ozq, 2-methylindole-5-amine, 2-methyl-5-amino-1h-indole, bidd:gt0193, 5-amino-2-methyl-1h-indole, 2-methyl-1h-indol-5-ylamine
InChI nøgle JQULCCZIXYRBSE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC2=CC(N)=CC=C2N1
IUPAC navn 2-methyl-1H-indol-5-amine
Molekylvægt (g/mol) 146.19
PubChem CID 2733992
Formel vægt 146.19
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks