Få mere at vide
(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1'-Naphthoyl-2-methylindole |
| CAS | 80749-33-3 |
| Molekylær formel | C20H15NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Methanone','(2-methyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl-, (2-Methyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone, (2-Methyl-1H-indol-3-yl)(naphth-1-yl)methanone, 1'-Naphthoyl-2-methylindole, (2-Methyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15NO/c1-13-19(17-10-4-5-12-18(17)21-13)20(22)16-11-6-8-14-7-2-3-9-15(14)16/h2-12,21H,1H3 |
| SMIL | Cc1[nH]c2ccccc2c1C(=O)c3cccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | (2-methyl-1H-indol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.4 |
| Formel vægt | 285.1154 |