Få mere at vide
2-Methyl-1H-imidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 18081990
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18081990 100 mg
18071710 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081990 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0252.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Methyl-1H-imidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1H-imidazole
CAS 693-98-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Methyl-1H-imidazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), Ondansetron Imp. F (EP), 2-Methyl-1H-imidazole, GR 55299X, BP Ondansetron Impurity F, Ph Eur Ondansetron Impurity F, 2-methylimidazole (GR 55299X), Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity F, Ondansetron Impurity F
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
SMIL Cc1ncc[nH]1
IUPAC navn 2-methyl-1H-imidazol
Molekylvægt (g/mol) 82.1
Mængde 100 mg
Formel vægt 82,0531 g/mol