Få mere at vide
2-methyl-1H-imidazol-4-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10009471
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10009471 250 mg 250mg
10652073 1 g 1g
11360747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10009471 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02117CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 129486-91-5
Molekylær formel C5H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 141.192
MDL nummer MFCD03659724
InChI nøgle MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
PubChem CID 2796714
IUPAC navn 2-methyl-lH-imidazol-5-carbothioamid
SMIL CC1=NC=C(N1)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 141.2
Procent renhed 97%