Få mere at vide
2-methyl-1H-imidazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693413
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10693413 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10192934 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10549434 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693413 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01361DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 35034-22-1
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.116
InChI nøgle ZWULFIBGPXWGFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-4-formylimidazole, 2-methylimidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-2-methyl-1h-imidazole, 2-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-2-methylimidazole, 2-methyl-4-imidazolecarboxaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2795878
IUPAC navn 2-methyl-lH-imidazol-5-carbaldehyd
SMIL CC1=NC=C(N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 110.12