Få mere at vide
2-Methyl-1H-benzimidazol-5-boronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11946751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946751 5 g 5g
11936751 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445160050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 1314216-34-6 | C14H19BN2O2 | 258,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314216-34-6
Molekylær formel C14H19BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 258.13
MDL nummer MFCD13176536
InChI nøgle CPQGLMCLTALRHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, cpqglmcltalrhf-uhfffaoysa-n, 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acidpinacol ester, 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1h-benzimidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzo d imidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole
PubChem CID 46738035
IUPAC navn 2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-1,3-benzodiazol
SMIL CC1=NC2=CC(=CC=C2N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 211 °C til 212 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 258.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.