missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido[3,4-b]indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido[3,4-b]indole |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2/c1-14-7-6-10-9-4-2-3-5-11(9)13-12(10)8-14/h2-5,13H,6-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 186.116 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?