missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido[3,4-b]indole, TRC

Artikelnummer. 30003250
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003250 25 mg
30007019 10 mg
30004997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM20336125MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13100-00-0
Molekylær formel C12 H14 N2
Molekylvægt (g/mol) 186.253
Synonym 2,3,4,9-Tetrahydro-2-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline, 2-Methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrido[3,4-b]indole, 2-Methyltetrahydro-β-carboline, N-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline, NSC 683435;
IUPAC navn 2-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrido[3,4-b]indole
SMIL CN1CC2=C(CC1)C3C(=CC=CC=3)N2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido[3,4-b]indole
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N2/c1-14-7-6-10-9-4-2-3-5-11(9)13-12(10)8-14/h2-5,13H,6-8H2,1H3
Formel vægt 186.116
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.