Få mere at vide
2-methyl-1-tetralon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Methylering af 1-tetralon efterfulgt af efterfølgende dehydrogenering af 2-methyl-1-tetralon i nærvær af Pd/C-katalysator er også blevet rapporteret.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Methylering af 1-tetralon efterfulgt af efterfølgende dehydrogenering af 2-methyl-1-tetralon i nærvær af Pd/C-katalysator er også blevet rapporteret.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-tetralone |
| Tæthed | 1.058 |
| Kogepunkt | 129 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.552 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 160.22 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methyl-1-tetralone
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylnaphthalen-1-one