Få mere at vide
2-Methyl-1-pyrrolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-pyrroline |
| CAS | 872-32-2 |
| Molekylær formel | C5H9N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,4-Dihydro-5-methyl-2H-pyrrole, 2-Methyl-1-pyrroline, 2-Methyl-delta1-pyrroline, 4,5-Dihydro-2-methyl-3H-pyrrole, 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CC1=NCCC1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.13 |
| Formel vægt | 83.0735 |