Få mere at vide
2-methyl-1-pyrrolin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386259
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386259 25 mL 25ml
11376259 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044853.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 872-32-2 | C5H10N | 84.14 g/mol
2-Methyl-1-pyrrolin virker som monocyklisk imin. Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-32-2
Molekylær formel C5H10N
Molekylvægt (g/mol) 84.14
MDL nummer MFCD00128806
InChI nøgle OZLJZWIVBYLSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-pyrroline, 3,4-dihydro-5-methyl-2h-pyrrole, 1pyrroline2methyl, 2h-pyrrole, 3,4-dihydro-5-methyl, pubchem9412
PubChem CID 70103
ChEBI CHEBI:78856
IUPAC navn 5-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol
SMIL C[C+]1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-pyrroline
Tæthed 0.878 g/mL
Kogepunkt 104 °C til 105 °C
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Mængde 25 mL
FN nummer UN2733
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 83.13
Fysisk form Væske