Få mere at vide
2-methyl-1-pyrrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10241323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10241323 25 mL Glasflaske 25ml
1 options
Artikelnummer. 10241323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 135070250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 872-32-2 | C5H10N | 84.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-32-2
Molekylær formel C5H10N
Molekylvægt (g/mol) 84.14
MDL nummer MFCD00128806
InChI nøgle OZLJZWIVBYLSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-pyrroline, 3,4-dihydro-5-methyl-2h-pyrrole, 1pyrroline2methyl, 2h-pyrrole, 3,4-dihydro-5-methyl, pubchem9412
PubChem CID 70103
ChEBI CHEBI:78856
SMIL C[C+]1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-pyrroline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Beige til hvid
Tæthed 0.8780g/mL
Kogepunkt 104,0 °C til 105,0 °C
Flammepunkt 11 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4400 til 1,4420
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.878
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
IUPAC navn 5-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol
Formel vægt 83.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker