Få mere at vide
2-Methyl-1-propanol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-propanol-d7 |
| CAS | 1219804-53-1 |
| Molekylær formel | C4 D7 H3 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Propan-2,3,3,3-d4-ol, 2-(methyl-d3)- (ACI), 2-(Methyl-d3)-1-propan-2,3,3,3-d4-ol (ACI), 2-Methyl-d3-propyl-2,3,3,3-d4 alcohol, Isobutanol-d7, Isobutyl-d7 alcohol, 2-Methyl-1-propanol-d7, 2-Methyl-1-propanol-D7 (isopropyl-D7) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,4D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CO)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.165 |
| Formel vægt | 81.117 |