Få mere at vide
2-Methyl-1-piperidino-2-propanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10689344
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10689344 250 mg 250mg
10421673 1 g 1g
10163324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10689344 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01185CB
Kemiske identifikatorer
CAS 6105-74-4
Molekylær formel C9H20N2
Molekylvægt (g/mol) 156.27
MDL nummer MFCD05022423
InChI nøgle IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-piperidin-1-yl propan-2-amine, 2-methyl-1-piperidino-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-yl-ethylamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl amine, 2-methyl-1-piperidin-1-yl-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidinoethylamin, 1-piperidineethanamine,a,a-dimethyl, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethylamine
PubChem CID 2794702
IUPAC navn 2-methyl-1-piperidin-1-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)(N)CN1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-piperidino-2-propanamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 156.27
Procent renhed 97%