missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-1-(phenylmethyl)-3-pyrrolidinamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-(phenylmethyl)-3-pyrrolidinamine |
| CAS | 70325-82-5 |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2/c1-10-12(13)7-8-14(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9,13H2,1H3 |
| SMIL | CC1C(N)CCN1Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-benzyl-2-methylpyrrolidin-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vægt | 190.147 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?